Läs mer
Hirschmann™ Klass A tog examen PMP Cylindrar med upphöjda blå graderingar
Kapacitet (metrisk):
250 mL
500 mL
2000 mL
Beskrivning
- Enl. enligt DIN 12681/ISO 6706 PMP
- Förhöjd skala
- transparent
- Huvudpunkt ring examen
- Sexkantig bas
- Överensstämmelse certifierad
Specifikationer
Specifikationer
| Material | PMP |
| Beskrivning | Graderad cylinder, PMP |
| Klass | A |
| Disponibel | Återanvändbar |
| Examen | 0.5 mL |
| Form | Rund |
| För användning med (applikation) | Exakt vätskemätning och vätskeöverföring i laboratoriet |
| Skala Färg | Blått |
| Bastyp | Hexagonal |
| Höjd (metrisk) | 170 mm |
| Visa mer |