Läs mer
Hirschmann™ Klass A mätcylindrar, blå gradering, med plasthylsa
Produktkod. 11756702
Kapacitet (metrisk):
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Unit Size:
Paket med 2
Varje
Product Code. 11756702
Brand: Hirschmann™ 2270180
Only null left
Add to basket
Add to basket
Utmärkt för exakt vätskemätning och vätskeöverföring i laboratoriet. Hirschmann Instruments™ Klass A mätcylindrar, blå gradering, med plasthylsa är tillverkade av hållbara DURAN™ glasrör.
  • Med pip och plasthylsa, huvudpunktsringgradering
  • Blå examen
  • Överensstämmelsecertifierad, med daterad batchinformation
  • Enl. till DIN EN ISO 4788
  • Korrosionsfri och resistent mot värmechock
Specifications
Bastyp Hexagonal
Skala Färg Blått
Form Rund
Certifikat och efterlevnad DIN EN ISO 4788
Klass A
Höjd (metrisk) 260 mm
Toleransmått ±0,5 ml
Typ Graderad mätcylinder
Material Glas
Kapacitet (metrisk) 100 mL
Examen 1 mL
Gräns för fel 0.5