Läs mer
Hirschmann™ Klass A mätcylindrar, blå gradering, med plasthylsa
Produktkod. 11776692
Kapacitet (metrisk):
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Varje
Produktkod. 11776692
Brand: Hirschmann™ 2270175
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Utmärkt för exakt vätskemätning och vätskeöverföring i laboratoriet. Hirschmann Instruments™ Klass A mätcylindrar, blå gradering, med plasthylsa är tillverkade av hållbara DURAN™ glasrör.
  • Med pip och plasthylsa, huvudpunktsringgradering
  • Blå examen
  • Överensstämmelsecertifierad, med daterad batchinformation
  • Enl. till DIN EN ISO 4788
  • Korrosionsfri och resistent mot värmechock
Specifikationer
Bastyp Hexagonal
Skala Färg Blått
Form Rund
Certifikat och efterlevnad DIN EN ISO 4788
Klass A
Höjd (metrisk) 200 mm
Toleransmått ±0,5 ml
Typ Graderad mätcylinder
Material Glas
Kapacitet (metrisk) 50 mL
Examen 1 mL
Gräns för fel 0.5