Läs mer
Hirschmann™ Klass A mätcylindrar, blå gradering
Beskrivning
- Med pip, huvudpunktsringgradering
- Blå examen
- Överensstämmelse certifierad, med daterad partiidentifikation
- Enl. till DIN EN ISO 4788
- Korrosionsfri och resistent mot värmechock
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Glas |
| Kapacitet (metrisk) | 1000 mL |
| Examen | 10 mL |
| Gräns för fel | 5 |
| Beskrivning | Certifierad överensstämmelse |
| Bastyp | Hexagonal |
| Skala Färg | Blått |
| Form | Rund |
| Klass | Klass A |
| Höjd (metrisk) | 470 mm |
| Visa mer |