Läs mer
Hirschmann™ Klass A mätcylindrar, blå gradering
Produktkod. 10747793
Kapacitet (metrisk):
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Beskrivning:
Certifierad överensstämmelse
USP
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Varje
Produktkod. 10747793
Brand: Hirschmann™ 224017027
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Utmärkt för exakt vätskemätning och vätskeöverföring i laboratoriet. Hirschmann Instruments™ Klass A mätcylindrar, Blue Graduation är tillverkade av slitstarkt DURAN™ glasrör.
  • Med pip, huvudpunktsringgradering
  • Blå examen
  • Överensstämmelse certifierad, med daterad partiidentifikation
  • Enl. till DIN EN ISO 4788
  • Korrosionsfri och resistent mot värmechock
Specifikationer
Bastyp Hexagonal
Beskrivning USP
Skala Färg Blått
Form Rund
Certifikat och efterlevnad DIN EN ISO 4788
Klass A
Höjd (metrisk) 170 mm
Toleransmått ±0,15 ml
Typ Graderad mätcylinder
Material Glas
Kapacitet (metrisk) 25 mL
Examen 0.5 mL
Gräns för fel 0.25