Läs mer
Hirschmann™ Klass A mätcylindrar, blå gradering
Produktkod. 11768041
Change view
Kapacitet (metrisk):
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Beskrivning:
Certifierad överensstämmelse
USP
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Varje
17 product options available for selection
Product selection table with 17 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Beskrivning Förpackningsstorlek
11768041 50 mL Certifierad överensstämmelse -
11786482 5 mL Certifierad överensstämmelse Paket med 2
11748041 10 mL Certifierad överensstämmelse Paket med 2
11758041 25 mL Certifierad överensstämmelse Paket med 2
11778041 100 mL Certifierad överensstämmelse Paket med 2
11788041 250 mL Certifierad överensstämmelse Paket med 2
11798041 500 mL Certifierad överensstämmelse Paket med 2
10569242 1000 mL Certifierad överensstämmelse Varje
10440261 2000 mL Certifierad överensstämmelse Varje
10312743 10 mL USP -
10747793 25 mL USP Paket med 2
10097262 50 mL USP Paket med 2
10597193 100 mL USP Paket med 2
10765683 250 mL USP Paket med 2
10436973 500 mL USP Paket med 2
10241253 1000 mL USP Varje
10332933 2000 mL USP Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 17 options available.
17 options
Produktkod. 11768041 Leverantör Hirschmann™ Leverantörsnummer 2240175
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    415.74 SEK
    337.22 SEK / Paket med 2
    Save 78.52 SEK
    18% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Utmärkt för exakt vätskemätning och vätskeöverföring i laboratoriet. Hirschmann Instruments™ Klass A mätcylindrar, Blue Graduation är tillverkade av slitstarkt DURAN™ glasrör.
  • Med pip, huvudpunktsringgradering
  • Blå examen
  • Överensstämmelse certifierad, med daterad partiidentifikation
  • Enl. till DIN EN ISO 4788
  • Korrosionsfri och resistent mot värmechock
Specifikationer
Material Glas
Kapacitet (metrisk) 50 mL
Examen 1 mL
Gräns för fel 0.5
Beskrivning Certifierad överensstämmelse
Bastyp Hexagonal
Skala Färg Blått
Form Rund
Klass Klass A
Höjd (metrisk) 200 mm
Certifikat och efterlevnad DIN EN ISO 4788
Tolerans ±0,5 ml
Produkttyp Graderad mätcylinder