Läs mer
Hirschmann™ Klass A mätcylindrar, blå gradering
Kapacitet (metrisk):
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Beskrivning:
Certifierad överensstämmelse
USP
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Varje
Beskrivning
- Med pip, huvudpunktsringgradering
- Blå examen
- Överensstämmelse certifierad, med daterad partiidentifikation
- Enl. till DIN EN ISO 4788
- Korrosionsfri och resistent mot värmechock
Specifikationer
Specifikationer
| Bastyp | Hexagonal |
| Beskrivning | Certifierad överensstämmelse |
| Skala Färg | Blått |
| Form | Rund |
| Certifikat och efterlevnad | DIN EN ISO 4788 |
| Klass | A |
| Höjd (metrisk) | 390 mm |
| Toleransmått | ±2,5 ml |
| Typ | Graderad mätcylinder |
| Material | Glas |
| Visa mer |