Läs mer
Hirschmann™ Klass A mätcylindrar, Schellbach Gradering
Descrizione
- Med pip, huvudpunktsringgradering
- Blå Schellbach fläck examen
- Överensstämmelsecertifierad, med daterat batchcertifikat
- Enl. till DIN EN ISO 4788
- Korrosionsfri och resistent mot värmechock
Specifica
Specifica
| Material | Glas |
| Kapacitet (metrisk) | 2000 mL |
| Examen | 20 mL |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Bastyp | Hexagonal |
| Skala Färg | Blått |
| Form | Rund |
| Klass | Klass A |
| Höjd (metrisk) | 500 mm |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?