Läs mer
Hirschmann™ Klass A mätcylindrar, Schellbach Gradering
Kapacitet (metrisk):
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Varje
Beskrivning
- Med pip, huvudpunktsringgradering
- Blå, Schellbach fläck examen
- Överensstämmelsecertifierad, med daterat batchcertifikat
- Enl. till DIN EN ISO 4788
- Korrosionsfri och resistent mot värmechock
Specifikationer
Specifikationer
Bastyp | Hexagonal |
Skala Färg | Blått |
Form | Rund |
Certifikat och efterlevnad | DIN EN ISO 4788 |
Klass | A |
Höjd (metrisk) | 170 mm |
Toleransmått | ±0,25 ml |
Typ | Graderad mätcylinder |
Material | Glas |
Kapacitet (metrisk) | 25 mL |
Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Hirschmann™ Klass A mätcylindrar, Schellbach Gradering >
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering