Läs mer
Hirschmann™ Klass A mätcylindrar, Schellbach Gradering
Beskrivning
- Med pip, huvudpunktsringgradering
- Blå, Schellbach fläck examen
- Överensstämmelsecertifierad, med daterat batchcertifikat
- Enl. till DIN EN ISO 4788
- Korrosionsfri och resistent mot värmechock
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Glas |
| Kapacitet (metrisk) | 100 mL |
| Examen | 1 mL |
| Gräns för fel | 0.5 |
| Bastyp | Hexagonal |
| Skala Färg | Blått |
| Form | Rund |
| Klass | Klass A |
| Höjd (metrisk) | 260 mm |
| Certifikat och efterlevnad | DIN EN ISO 4788 |
| Visa mer |