Läs mer
Hirschmann™ Klass A mätcylindrar, Schellbach Gradering
Produktkod. 12678665
Change view
Kapacitet (metrisk):
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Varje
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
12678665 250 mL Paket med 2
10238283 10 mL Paket med 2
13157939 5 mL -
11857523 25 mL Paket med 2
11886983 50 mL Paket med 2
12668665 100 mL Paket med 2
11806993 500 mL Paket med 2
10687321 1000 mL Varje
10325611 2000 mL -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Produktkod. 12678665 Leverantör Hirschmann™ Leverantörsnummer 2220186
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    938.08 SEK
    821.01 SEK / Paket med 2
    Save 117.07 SEK
    12% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Utmärkt för exakt vätskemätning och vätskeöverföring i laboratoriet. Hirschmann Instruments™ Klass A mätcylindrar, Schellbach Gradering är tillverkad av slitstark DURAN™ glasrör.
  • Med pip, huvudpunktsringgradering
  • Blå, Schellbach fläck examen
  • Överensstämmelsecertifierad, med daterat batchcertifikat
  • Enl. till DIN EN ISO 4788
  • Korrosionsfri och resistent mot värmechock
Specifikationer
Material Borsilikatglas
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Examen 2 mL
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Beskrivning Kalibrering att innehålla
Sterilitet Icke-steril
Skala Färg Blått
Klass Klass A
Höjd (metrisk) 335 mm
Certifikat och efterlevnad DIN EN ISO 4788
Tolerans ±1 ml