Läs mer
Hirschmann™ Klass A-mätcylindrar, bärnstensfärgad gradering
Produktkod. 10479662
Change view
Kapacitet (metrisk):
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Varje
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
10479662 250 mL Paket med 2
10542404 5 mL Paket med 2
13117939 10 mL -
10117411 25 mL -
12751528 50 mL Paket med 2
10505921 100 mL Paket med 2
11834382 500 mL Paket med 2
11874412 1000 mL Varje
10262431 2000 mL Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Produktkod. 10479662 Leverantör Hirschmann™ Leverantörsnummer 2210186
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    880.00 SEK
    689.93 SEK / Paket med 2
    Save 190.07 SEK
    21% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Utmärkt för exakt vätskemätning och vätskeöverföring i laboratoriet. Hirschmann Instruments™ Klass A mätcylindrar, Amber Graduation är tillverkade av slitstarkt DURAN™ glasrör.
  • Med pip, huvudspetsring bärnstensfärgad gradering
  • Överensstämmelse certifierad, med daterad partiidentifikation
  • Enl. till DIN EN ISO 4788
  • Korrosionsfri och resistent mot värmechock
Specifikationer
Material Glas
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Examen 2 mL
Gräns för fel 1
Bastyp Hexagonal
Skala Färg Brun
Form Rund
Klass Klass A
Höjd (metrisk) 335 mm
Certifikat och efterlevnad DIN EN ISO 4788
Tolerans ±1 ml
Produkttyp Graderad mätcylinder