Läs mer
Hirschmann™ Klass A-mätcylindrar, bärnstensfärgad gradering
Produktkod. 10542404
Change view
Kapacitet (metrisk):
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Varje
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) unitSize
10542404 5 mL Paket med 2
13117939 10 mL -
10117411 25 mL -
12751528 50 mL Paket med 2
10505921 100 mL Paket med 2
10479662 250 mL Paket med 2
11834382 500 mL Paket med 2
11874412 1000 mL Varje
10262431 2000 mL Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Produktkod. 10542404 Leverantör Hirschmann™ Leverantörsnummer 2210154
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Utmärkt för exakt vätskemätning och vätskeöverföring i laboratoriet. Hirschmann Instruments™ Klass A mätcylindrar, Amber Graduation är tillverkade av slitstarkt DURAN™ glasrör.
  • Med pip, huvudspetsring bärnstensfärgad gradering
  • Överensstämmelse certifierad, med daterad partiidentifikation
  • Enl. till DIN EN ISO 4788
  • Korrosionsfri och resistent mot värmechock
Specifikationer
Bastyp Hexagonal
Kalibrering Att innehålla
Beskrivning Kalibrering att innehålla
Skala Färg Brun
Form Rund
Sterilitet Icke-steril
Certifikat och efterlevnad DIN EN ISO 4788
Klass A
Höjd (metrisk) 115 mm
Toleransmått ±0,05 ml
Typ Graderad mätcylinder
Material Glas
Kapacitet (metrisk) 5 mL
Examen 0.1 mL
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Indelning 1 mL