Läs mer
Hirschmann™ Klass A-mätcylindrar, bärnstensfärgad gradering
Kapacitet (metrisk):
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Varje
Beskrivning
- Med pip, huvudspetsring bärnstensfärgad gradering
- Överensstämmelse certifierad, med daterad partiidentifikation
- Enl. till DIN EN ISO 4788
- Korrosionsfri och resistent mot värmechock
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | DIN EN ISO 4788 |
| Klass | A |
| Höjd (metrisk) | 140 mm |
| Material | Glas |
| Kapacitet (metrisk) | 10 mL |
| Examen | 0.2 mL |
| Gräns för fel | 0.01 |