Läs mer
Hirschmann™ Klass A mätcylindrar, USP
Kapacitet (metrisk):
5 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Beskrivning
- Enl. till USP
- Med pip, huvudpunktsringgradering
- Blå examen
- Med daterad partiidentifikation
- Korrosionsfri och resistent mot värmechock
Specifikationer
Specifikationer
| Bastyp | Hexagonal |
| Kalibrering | Att innehålla |
| Beskrivning | Kalibrering att innehålla |
| Skala Färg | Blått |
| Form | Rund |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Certifikat och efterlevnad | DIN EN ISO 4788 |
| Klass | A |
| Höjd (metrisk) | 115 mm |
| Toleransmått | ±0,05 ml |
| Visa mer |