Läs mer
Hirschmann™ Klass A mätcylindrar med NS jord och polypropp
Produktkod. 10253051
Change view
Kapacitet (metrisk):
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Examen:
0.2 mL
0.5 mL
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
20 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Varje
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Examen Förpackningsstorlek
10253051 2000 mL 20 mL Varje
10668281 1000 mL 10 mL Varje
11746672 10 mL 0.2 mL Paket med 2
11786672 250 mL 2 mL Paket med 2
11796672 500 mL 5 mL Paket med 2
11756672 25 mL 0.5 mL Paket med 2
11766672 50 mL 1 mL Paket med 2
11776672 100 mL 1 mL Paket med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 10253051 Leverantör Hirschmann™ Leverantörsnummer 2340194
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2900.00 SEK
    2519.38 SEK / Paket med 1
    Save 380.62 SEK
    13% Av
I lager
Utmärkt för exakt vätskemätning och vätskeöverföring i laboratoriet. Hirschmann Instruments™ Klass A Mätcylindrar med NS Ground och Poly Stopper är tillverkade av slitstark DURAN™ glasrör.
  • Blå, huvudpoängsavslutning
  • Med NS slipad och polyetenpropp
  • Enl. till DIN EN ISO 4788
  • Korrosionsfri och resistent mot värmechock
  • Överensstämmelse certifierad, med daterad partiidentifikation
Specifikationer
Tolerans ±10 ml
Material Glas
Certifikat och efterlevnad DIN EN ISO 4788
Klass Klass A
Kapacitet (metrisk) 2000 mL
Höjd (metrisk) 610 mm
Inkluderar Polyetenpropp
Proppmaterial Polyeten
Examen 20 mL
Bastyp Hexagonal
Skala Färg Blått
Form Rund
Produkttyp Graderad blandningscylinder