Läs mer
Hirschmann™ Klass A mätcylindrar med NS jord och polypropp
Produktkod. 11776672
Change view
Kapacitet (metrisk):
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Examen:
0.2 mL
0.5 mL
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
20 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Varje
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Examen Förpackningsstorlek
11776672 100 mL 1 mL Paket med 2
10668281 1000 mL 10 mL Varje
11746672 10 mL 0.2 mL Paket med 2
10253051 2000 mL 20 mL Varje
11786672 250 mL 2 mL Paket med 2
11796672 500 mL 5 mL Paket med 2
11756672 25 mL 0.5 mL Paket med 2
11766672 50 mL 1 mL Paket med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 11776672 Leverantör Hirschmann™ Leverantörsnummer 2340180
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    928.00 SEK
    804.61 SEK / Paket med 2
    Save 123.39 SEK
    13% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Utmärkt för exakt vätskemätning och vätskeöverföring i laboratoriet. Hirschmann Instruments™ Klass A Mätcylindrar med NS Ground och Poly Stopper är tillverkade av slitstark DURAN™ glasrör.
  • Blå, huvudpoängsavslutning
  • Med NS slipad och polyetenpropp
  • Enl. till DIN EN ISO 4788
  • Korrosionsfri och resistent mot värmechock
  • Överensstämmelse certifierad, med daterad partiidentifikation
Specifikationer
Tolerans ±0,5 ml
Material Glas
Certifikat och efterlevnad DIN EN ISO 4788
Klass Klass A
Kapacitet (metrisk) 100 mL
Höjd (metrisk) 290 mm
Inkluderar Polyetenpropp
Proppmaterial Polyeten
Examen 1 mL
Bastyp Hexagonal
Skala Färg Blått
Form Rund
Produkttyp Graderad blandningscylinder