Läs mer
Hirschmann™ Klass A mätcylindrar med NS jord och polypropp
Kapacitet (metrisk):
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Examen:
0.2 mL
0.5 mL
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
20 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Varje
Beskrivning
- Blå, huvudpoängsavslutning
- Med NS slipad och polyetenpropp
- Enl. till DIN EN ISO 4788
- Korrosionsfri och resistent mot värmechock
- Överensstämmelse certifierad, med daterad partiidentifikation
Specifikationer
Specifikationer
| Bastyp | Hexagonal |
| Skala Färg | Blått |
| Form | Rund |
| Typ | Graderad blandningscylinder |
| Tolerans | ±2,5 ml |
| Material | Glas |
| Certifikat och efterlevnad | DIN EN ISO 4788 |
| Klass | A |
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Höjd (metrisk) | 425 mm |
| Visa mer |