Läs mer
VITLAB™ Klass A PMP Graderad cylinder med röd tryckt skala
Produktkod. 17887800
Change view
Kapacitet (metrisk):
500 mL
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
17887800 500 mL
1 options
Produktkod. 17887800 Leverantör VITLAB™ Leverantörsnummer 65114
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Graderad cylinder med röda tryckta graderingar och ringmärken vid de primära skalpunkterna, kalibrerad 'In'.
  • Det levererade particertifikatet bär batchnumret och det faktiska nominella värdet som fastställts under testförhållandena
  • De resulterande avvikelserna från det nominella värdet faller väl under de tillåtna toleranserna för klass A enligt DIN 12681 och ISO 6706
  • Med tryckt batchnummer och tillverkningsår
  • Sexkantig bas med nedre dubbar ger hög stabilitet
  • För att bevara markeringar, rengör inte vid temperaturer över 60 °C
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Material PMP
Tolerans &plus 2,5 ml
Diameter (engelska) 2,28 tum.
Diameter (metrisk) 58 mm
Examen 5 mL
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Kapacitet (engelska) 16,9 oz.
Bastyp Hexagonal
Höjd (engelska) 14,2 tum
Höjd (metrisk) 360 mm
Typ Klass A graderad cylinder