Läs mer
VITLAB™ Klass A PMP Graderade cylindrar med förhöjd skala
Examen:
0.5 mL
1 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Specifikationer
Specifikationer
| Klass | A |
| Examen | 0.5 mL |
| Gräns för fel | ±0,25 ml |
| Form | Rund |
| Bastyp | Hexagonal |
| Höjd (metrisk) | 170 mm |
| Typ | Graderad cylinder |
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
VITLAB™ Klass A PMP Graderade cylindrar med förhöjd skala >
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering