Läs mer
Hirschmann™ Klass A PMP Mätcylinder med förhöjd skala
Kapacitet (metrisk):
100 mL
Beskrivning
- Med förhöjd skala och ringmärke vid huvudpunkterna
- Hög version
- Klart
- Sexkantshylsa
- Enl. enligt DIN 12 681/ISO 6706
- Tillverkad av PMP
- Vita examensmärken
- Certifierad överensstämmelse
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 100 mL |
| Material | PMP |
| Tolerans | ±0,5 ml |
| Certifikat och efterlevnad | DIN 12681, ISO 6706 |
| Klass | A |
| Diameter (metrisk) | 33 mm |
| Inkluderar | Förhöjd skala |
| Examen | 1 mL |
| Indelning | 1 mL |
| Form | Rund |
| Visa mer |