Beskrivning
- Tillverkad av transparent polymetylpenten (PMP .)
- Uppfyller DIN 12681 och ISO 6706 standarder.
- Kalibrerad för att innehålla (TC, In).
- Inkluderar ett batchcertifikat.
- DE-M-märkningar i en särskilt högkvalitativ tryckfärg som används i BRAND™ graderade cylindrar.
- Exponering för temperaturer upp till 121 °C (autoklavering) kommer inte att orsaka permanent överskridande felgränser.
- Rengöring upp till max. 60 °C rekommenderas för att bevara märken och inskriptioner.
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 1000 mL |
| Material | PMP |
| Tolerans | ±5 ml |
| Certifikat och efterlevnad | DIN 12681 och ISO 6706 |
| Klass | Klass A |
| Inkluderar | Batch-certifikat |
| Examen | 10 mL |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Gräns för fel | ±5 ml |
| Indelning | 10mL |
| Visa mer |