Läs mer
Brand™ Klass A PMP Mätcylindrar
Produktkod. 12681310 Handla allt Brand Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Examen:
0.5 mL
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
20 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Varje
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Examen Förpackningsstorlek
12681310 100 mL 1 mL Paket med 2
11848331 50 mL 1 mL Paket med 2
10518161 250 mL 2 mL Paket med 2
12691370 25 mL 0.5 mL Paket med 2
11858331 500 mL 5 mL Paket med 2
10588151 2000 mL 20 mL Varje
10749531 1000 mL 10 mL Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 12681310 Leverantör Brand™ Leverantörsnummer 35138
I lager
Tillverkad av transparent polymetylpenten (PMP ) och uppfyller DIN 12681 och ISO 6706 standarder. BRAND™ Klass A PMP Mätcylindrarna inkluderar DE-M-märkningar i en särskilt högkvalitativ tryckfärg. Exponering för temperaturer upp till 121 °C (autoklavering) kommer inte att orsaka permanent överskridande felgränser. Rengöring upp till max. 60 °C rekommenderas för att bevara märken och inskriptioner.
  • Tillverkad av transparent polymetylpenten (PMP .)
  • Uppfyller DIN 12681 och ISO 6706 standarder.
  • Kalibrerad för att innehålla (TC, In).
  • Inkluderar ett batchcertifikat.
  • DE-M-märkningar i en särskilt högkvalitativ tryckfärg som används i BRAND™ graderade cylindrar.
  • Exponering för temperaturer upp till 121 °C (autoklavering) kommer inte att orsaka permanent överskridande felgränser.
  • Rengöring upp till max. 60 °C rekommenderas för att bevara märken och inskriptioner.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 100 mL
Material PMP
Tolerans ±0,5 ml
Certifikat och efterlevnad DIN 12681, ISO 6706
Klass Klass A
Kalibrering Att innehålla
Inkluderar Batch-certifikat
Kvantitet 2 förpackning
Examen 1 mL
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Gräns för fel ±0,5 ml
Indelning 1mL
Form Rund
Skala Färg Blått
Bastyp Hexagonal
Höjd (metrisk) 250 mm
Produkttyp Graderad mätcylinder
Max. Temperatur (metrisk) 121 °C