Läs mer
VITLAB™ Klass A PMP Långformad mätcylinder
Produktkod. 11368543
Examen:
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Varje
Kapacitet (metrisk):
100 mL
500 mL
1000 mL
Produktkod. 11368543
Brand: VITLAB™ 65004
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad med kristallklar PMP för optimal sikt. VITLab™ Klass A PMP Tall-Form mätcylindrar är designade med en sexkantig bas med bottenbultar för att ge hög stabilitet.
  • Förhöjd skala och ringmärken vid de primära skalpunkterna, kalibrerade‘ I’
  • Det levererade particertifikatet har batchnummer och verkligt nominellt värde fastställt under testförhållanden
  • De resulterande avvikelserna från det nominella värdet faller väl under de tillåtna toleranserna för klass A enligt DIN 12681 och ISO 6706
  • DE-M märkt
  • Lasergraverat batchnummer och tillverkningsår
  • Termisk spänning upp till 121° C (autoklavering) gör att toleransgränserna inte överskrids permanent
Specifikationer
Material PMP
Tolerans ±1 ml
Certifikat och efterlevnad DIN 12681, ISO 6706
Antal per förpackning 2
Klass A
skala Upphöjd
Diameter (metrisk) 44 mm
Kvantitet 2 förpackning
Examen 2 mL
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Gräns för fel ±1 ml
Form Rund
Bastyp Hexagonal
Höjd (metrisk) 315 mm
Typ Graderad mätcylinder