Läs mer
VITLAB™ Klass A PMP Långformad mätcylinder
Kapacitet (metrisk):
100 mL
500 mL
1000 mL
Examen:
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Varje
Beskrivning
- Förhöjd skala och ringmärken vid de primära skalpunkterna, kalibrerade‘ I’
- Det levererade particertifikatet har batchnummer och verkligt nominellt värde fastställt under testförhållanden
- De resulterande avvikelserna från det nominella värdet faller väl under de tillåtna toleranserna för klass A enligt DIN 12681 och ISO 6706
- DE-M märkt
- Lasergraverat batchnummer och tillverkningsår
- Termisk spänning upp till 121° C (autoklavering) gör att toleransgränserna inte överskrids permanent
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Material | PMP |
| Tolerans | ±2,50 ml |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 6706, DIN 12681 |
| Klass | A |
| skala | Upphöjd |
| Diameter (metrisk) | 58 mm |
| Kvantitet | 1 Varje |
| Examen | 5 mL |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Visa mer |