Läs mer
VITLAB™ Klass A PMP Långformad mätcylinder
Produktkod. p-8000799
Kapacitet (metrisk):
100 mL
500 mL
1000 mL
Examen:
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Varje
Produktkod. 11358543
Brand: VITLAB™ 64904
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Tillverkad med kristallklar PMP för optimal sikt. VITLab™ Klass A PMP Tall-Form mätcylindrar är designade med en sexkantig bas med bottenbultar för att ge hög stabilitet.
  • Förhöjd skala och ringmärken vid de primära skalpunkterna, kalibrerade‘ I’
  • Det levererade particertifikatet har batchnummer och verkligt nominellt värde fastställt under testförhållanden
  • De resulterande avvikelserna från det nominella värdet faller väl under de tillåtna toleranserna för klass A enligt DIN 12681 och ISO 6706
  • DE-M märkt
  • Lasergraverat batchnummer och tillverkningsår
  • Termisk spänning upp till 121° C (autoklavering) gör att toleransgränserna inte överskrids permanent
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 100 mL
Material PMP
Tolerans ±0,5 ml
Certifikat och efterlevnad DIN 12681, ISO 6706
Antal per förpackning 2
Klass A
skala Upphöjd
Diameter (metrisk) 33 mm
Kvantitet 2 förpackning
Examen 1 mL
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Gräns för fel ±0,5 ml
Form Rund
Bastyp Hexagonal
Höjd (metrisk) 250 mm
Typ Graderad cylinder