Läs mer
BRAND™ Class A PMP Volumetric Flask
Handla allt Brand Produkter
Kapacitet (metrisk):
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Transparent PMP konstruktion
- Inkluderar propp av polypropen
- Felgränser enligt klass A , DIN EN ISO 1042
- Inkluderar ett batchcertifikat
- Kalibrerad för att innehålla (TC, In)
- Exponering för temperaturer upp till 121 °C (autoklavering) kommer inte att orsaka permanent överskridande felgränser
- Rengöring upp till max. 60° C rekommenderas för att bevara märken och inskriptioner
- Höjd = Höjd utan propp
Specifikationer
Specifikationer
Kalibrering | att innehålla (TD, In) |
Certifikat och efterlevnad | DIN EN ISO 1042 |
Stängningsmaterial | Polypropen |
Kapacitet (metrisk) | 25 mL |
Material | PMP |
Höjd (metrisk) | 108 mm |
Gräns för fel | ±0,04 ml |
Antal per förpackning | 1 |
Temperaturområde (metriskt) | 121 °C |
Tolerans | ±0,04 ml |
Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
BRAND™ Class A PMP Volumetric Flask >
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering