Läs mer
BRAND™ Class A PMP Volumetric Flask
Handla allt Brand Produkter
Kapacitet (metrisk):
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Transparent PMP konstruktion
- Inkluderar propp av polypropen
- Felgränser enligt klass A , DIN EN ISO 1042
- Inkluderar ett batchcertifikat
- Kalibrerad för att innehålla (TC, In)
- Exponering för temperaturer upp till 121 °C (autoklavering) kommer inte att orsaka permanent överskridande felgränser
- Rengöring upp till max. 60° C rekommenderas för att bevara märken och inskriptioner
- Höjd = Höjd utan propp
Specifikationer
Specifikationer
| Kalibrering | att innehålla (TD, In) |
| Certifikat och efterlevnad | DIN EN ISO 1042 |
| Stängningsmaterial | Polypropen |
| Kapacitet (metrisk) | 100 mL |
| Material | PMP |
| Höjd (metrisk) | 173 mm |
| Gräns för fel | ±0,10 ml |
| Antal per förpackning | 1 |
| Temperaturområde (metriskt) | 121° C |
| Tolerans | ±0,10 ml |
| Visa mer |
Filmer
-
Brand BLAUBRAND
Dokument
Product Information
Product Information
BLAUBRAND Volumetric Instruments
Filstorlek: 896.8 kB
Scientific Resources
Reference Materials
Brand Volumetric measurement in the laboratory
Filstorlek: 3.6 MB
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
BRAND™ Class A PMP Volumetric Flask >
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering