Läs mer
BRAND™ Class A PMP Volumetric Flask
Produktkod. 17440144 Handla allt Brand Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) unitSize
17440144 25 mL -
17460144 100 mL -
10621794 100 mL Varje
10261343 25 mL Varje
17450144 50 mL -
10119242 50 mL Varje
17430144 10 mL -
10201303 10 mL Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 17440144 Leverantör BRAND™ Leverantörsnummer 36172
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    357.02 SEK
    292.66 SEK / Paket med 2
    Save 64.36 SEK
    18% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 25-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Autoklavering upp till 121 °C kommer inte att orsaka permanent överskridande felgränser. Rengöring upp till max. 60 °C rekommenderas för att bevara märken och inskriptioner.
  • Transparent PMP konstruktion
  • Inkluderar propp av polypropen
  • Felgränser enligt klass A , DIN EN ISO 1042
  • Inkluderar ett batchcertifikat
  • Kalibrerad för att innehålla (TC, In)
  • Exponering för temperaturer upp till 121 °C (autoklavering) kommer inte att orsaka permanent överskridande felgränser
  • Rengöring upp till max. 60° C rekommenderas för att bevara märken och inskriptioner
  • Höjd = Höjd utan propp
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kalibrering att innehålla (TD, In)
Certifikat och efterlevnad DIN EN ISO 1042
Stängningsmaterial Polypropen
Kapacitet (metrisk) 25 mL
Material PMP
Höjd (metrisk) 108 mm
Gräns för fel ±0,04 ml
Antal per förpackning 1
Temperaturområde (metriskt) 121 °C
Tolerans ±0,04 ml
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Klass A