Läs mer
VITLAB™ Class A PMP Volumetric Flask
Produktkod. 17827810
Kapacitet (metrisk):
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Höjd (metrisk):
90 mm
115 mm
150 mm
180 mm
235 mm
270 mm
310 mm
Beskrivning:
Class A PMP Volumetric Flask with Colored screw cap
Class A PMP Volumetric Flask with NS 12/21 stopper
Class A PMP Volumetric Flask with NS 24/29 stopper
Klass A PMP Volumetrisk kolv med NS 10/19 propp
Klass A PMP Volumetrisk kolv med NS 14/23 propp
Klass A PMP Volumetrisk kolv med NS 19/26 propp
Tolerans:
±0,04 ml
±0,10 ml
±0,15 ml
±0,25 ml
±0.06 mL
±0.25 mL
±0.40 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Paket med 3
Paket med 4
Paket med 6
Varje
Produktkod. 17827810
Brand: VITLAB™ 67304
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ställ in volymer exakt för exakta mätningar i labbapplikationer med dessa kolvar. VITLAB™ Klass A PMP Volumetriska kolvar har ett enda kalibreringsmärke som exakt definierar den kalibrerade volymen. Finns i klar eller UV-absorberande, mycket transparent PMP för förvaring av ljuskänsliga ämnen.
  • Skydda prover säkert från effekterna av ljus, samtidigt som hög transparens bibehålls för att göra det möjligt att ställa in volymer exakt
  • Med ringmärke individuellt kalibrerad till‘ I’
  • Klass A-toleranser enligt DIN EN ISO 1042
  • Med tryckt lotnummer och batchcertifikat
  • Termisk spänning upp °till 121 C (autoklavering) överskrider inte permanent toleransgränsen
  • För att bevara markeringar rekommenderas rengöring vid högst °60 C
  • Finns även med DAkkS kalibreringscertifikat eller individuellt kvalitetscertifikat
Specifikationer
Kalibrering Ja
Certifikat och efterlevnad DIN EN ISO 1042
Färg Kristallklart
Beskrivning Klass A PMP Volumetrisk kolv med NS 14/23 propp
Kapacitet (metrisk) 100 mL
Material PMP
Höjd (metrisk) 180 mm
Tolerans ±0,10 ml
Klass A
Förslutningstyp Standard Ground Stopper