Läs mer
Hirschmann™ Klass A PMP Volumetrisk kolv med propp
Produktkod. 13148069
Change view
Kapacitet (metrisk):
10 mL
25 mL
100 mL
250 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) unitSize
13148069 10 mL Paket med 6
13158069 25 mL -
10641422 100 mL -
10455645 250 mL -
13198069 500 mL -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 13148069 Leverantör Hirschmann™ Leverantörsnummer 7570160
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kalibrerad för att innehålla en exakt volym vid en specifik temperatur. Kolvar används för exakta utspädningar och förbereder standardlösningar
  • Enl. till DIN EN ISO 1042
  • PMP (TPX )
  • Justerat ringmärke
  • Genomskinligt
  • Med standard slipade polyproppar
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad DIN EN ISO 1042
Stängningsmaterial PMP
Kapacitet (metrisk) 10 mL
Höjd (metrisk) 90 mm
Antal per förpackning 6/förpackning
Tolerans ±0,04 ml
Klass A
Bottenform Rund
Förslutningstyp Propp
Stängningsstorlek NS 10/19