Läs mer
Hirschmann™ Klass A PMP Volumetrisk kolv med propp
Produktkod. 13198069
Kapacitet (metrisk):
10 mL
25 mL
100 mL
250 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Produktkod. 13198069
Brand: Hirschmann™ 7570190
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kalibrerad för att innehålla en exakt volym vid en specifik temperatur. Kolvar används för exakta utspädningar och förbereder standardlösningar
  • Enl. till DIN EN ISO 1042
  • PMP (TPX )
  • Justerat ringmärke
  • Genomskinligt
  • Med standard slipade polyproppar
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad DIN EN ISO 1042
Stängningsmaterial PMP
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Höjd (metrisk) 270 mm
Antal per förpackning 4/pack
Tolerans ±0,25 ml
Klass A
Bottenform Rund
Förslutningstyp Propp
Stängningsstorlek NS 19/26