Läs mer
Corning™ Klass A återanvändbara PFA-volymflaskor med skruvlock
Autoklaverad till 121 °C
Brand: Corning™ 5650P-100
17906.19 SEK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
Beskrivning
Genomskinlig kolv levereras med ett skruvlock av perfluoroalkoxi-sampolymer. Skruvlock ger hermetiska tätningar och hjälper till att minska risken för yttre kontaminering. Produkten är tillverkad enligt klass A-toleranser som definieras av ISO 1042 och kolvar har individuellt kalibrerade graderingslinjer. De tål höga temperaturer och är resistenta mot en mängd olika vattenlösningar och organiska lösningsmedel. Dessa kolvar kan autoklaveras till °121 C utan att graderingstoleransen påverkas. Rekommenderad rutinmässig rengöring upp till 60 °C kommer att bevara graderingen. Höjdmåttet är endast kolven, utan skruvlock.
Specifikationer
3,38 oz. | |
Genomskinligt | |
100 mL | |
6,4 tum. | |
140 °F | |
0.1 mL | |
Återanvändbar | |
6.09 cm |
Perfluoralkoxisampolymer | |
2,4 tum | |
PFA | |
16.5 cm | |
60 °C | |
Autoklaveringsbar | |
Plan | |
GL18 |