Läs mer
Hecht Karl™ Klass A Soda Glass Tall Form mätcylindrar
Produktkod. 10125531
Change view
Kapacitet (metrisk):
100 mL
250 mL
2000 mL
Produkttyp:
Graderad mätcylinder
Graduated Measuring Cylinder
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Produkttyp Förpackningsstorlek
10125531 2000 mL Graderad mätcylinder -
10247481 100 mL Graderad mätcylinder Varje
10566342 250 mL Graduated Measuring Cylinder -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10125531 Leverantör Hecht Karl™ Leverantörsnummer 42205072
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1014.25 SEK
    707.02 SEK / Paket med 1
    Save 307.23 SEK
    30% Av
Beräknad leverans: 08-12-2026
Specifikationer
Material Soda Lime Glas
Certifikat och efterlevnad DIN EN ISO 4788
Klass Klass B
Kapacitet (metrisk) 2000 mL
skala Kort linje Fused Amber Graduation
Examen 2 mL
Indelning 2mL
Produkttyp Graderad mätcylinder