Läs mer
Hecht Karl™ Klass A Soda Glass Tall Form mätcylindrar
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Soda Lime Glas |
| Certifikat och efterlevnad | DIN EN ISO 4788 |
| Klass | Klass B |
| Kapacitet (metrisk) | 100 mL |
| skala | Kort linje Fused Amber Graduation |
| Examen | 2 mL |
| Indelning | 2mL |
| Skala Färg | Bärnsten |
| Produkttyp | Graderad mätcylinder |