Läs mer
Hecht Karl™ Klass A Soda Glass Tall Form mätcylindrar
Produktkod. 10566342
Change view
Kapacitet (metrisk):
100 mL
250 mL
2000 mL
Produkttyp:
Graderad mätcylinder
Graduated Measuring Cylinder
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Produkttyp Förpackningsstorlek
10566342 250 mL Graduated Measuring Cylinder -
10247481 100 mL Graderad mätcylinder Varje
10125531 2000 mL Graderad mätcylinder -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10566342 Leverantör Hecht Karl™ Leverantörsnummer 42200048
Beräknad leverans: 09-12-2026
Specifikationer
Tolerans ±1.5 mL
Material Borosilicate Glass
Certifikat och efterlevnad DIN EN ISO 4788
Klass Class A
Kapacitet (metrisk) 250 mL
skala Amber Fused Short Line
Gräns för fel ±1.5mL
Skala Färg Amber
Produkttyp Graduated Measuring Cylinder