Läs mer
Hirschmann™ Klass A USP Bruna graderade mätpipetter
Produktkod. 11701526
Volym (metrisk):
1 mL
2 mL
10 mL
25 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 6
Produktkod. 11701526
Brand: Hirschmann™ 110017027
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Försedd med en USP daterat partiidentifikationsintyg för enhetlighet.
  • Med silverdiffusionsfärg för permanenta markeringar
  • Bruna examensmärken
  • Huvudpunkt ring examen
  • Graderad till dricks
  • Tillverkad av AR glass™ soda-lime glas med en slät, icke-porös yta
  • Finns i en mängd olika volymer
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad USP
Klass A
Material AR-GLAS
För användning med (applikation) Volumetrisk noggrannhet vid pipettering
Graderad Ja
Graduation Färg Brun
Examen 0.2 mL
Tolerans 0.05 mL
Volym (metrisk) 25 mL
Längd (metrisk) 450± 5 mm
Typ Mätpipett