Läs mer
Hirschmann™ Klass A USP Bruna graderade mätpipetter
Produktkod. 11761516
Change view
Volym (metrisk):
1 mL
2 mL
10 mL
25 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) unitSize
11761516 1 mL Paket med 12
11771516 2 mL Paket med 12
11791516 10 mL Paket med 12
11701526 25 mL Paket med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11761516 Leverantör Hirschmann™ Leverantörsnummer 110013327
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Försedd med en USP daterat partiidentifikationsintyg för enhetlighet.
  • Med silverdiffusionsfärg för permanenta markeringar
  • Bruna examensmärken
  • Huvudpunkt ring examen
  • Graderad till dricks
  • Tillverkad av AR glass™ soda-lime glas med en slät, icke-porös yta
  • Finns i en mängd olika volymer
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad USP
Klass A
Material AR-GLAS
För användning med (applikation) Volumetrisk noggrannhet vid pipettering
Graderad Ja
Graduation Färg Brun
Examen 0.01 mL
Tolerans 0.006 mL
Volym (metrisk) 1 mL
Längd (metrisk) 360± 5 mm
Typ Mätpipett