Läs mer
Hirschmann™ Klass A USP Bruna graderade mätpipetter
Beskrivning
- Med silverdiffusionsfärg för permanenta markeringar
- Bruna examensmärken
- Huvudpunkt ring examen
- Graderad till dricks
- Tillverkad av AR glass™ soda-lime glas med en slät, icke-porös yta
- Finns i en mängd olika volymer
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | USP |
| Klass | A |
| Material | AR-GLAS |
| För användning med (applikation) | Volumetrisk noggrannhet vid pipettering |
| Graderad | Ja |
| Graduation Färg | Brun |
| Examen | 0.1 mL |
| Tolerans | 0.03 mL |
| Volym (metrisk) | 10 mL |
| Längd (metrisk) | 360± 5 mm |
| Visa mer |