Läs mer
Hirschmann™ Klass A volumetriska pipetter med bärnstensfärgad gradering, USP
Produktkod. 11731526
Change view
Volym (metrisk):
4 mL
6 mL
7 mL
10 mL
15 mL
Tolerans:
0.001 mL
0.01 mL
0.02 mL
0.03 mL
Längd (metrisk):
400 mm
419 mm
440 mm
500 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Tolerans Längd (metrisk) unitSize
11731526 10 mL 0.02 mL 440 mm Paket med 6
15665455 4 mL 0.001 mL 400 mm Paket med 6
12851783 15 mL 0.03 mL 500 mm Paket med 6
15685455 6 mL 0.01 mL 400 mm Paket med 6
15605465 7 mL 0.01 mL 419 mm Paket med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 11731526 Leverantör Hirschmann™ Leverantörsnummer 134016027
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ger en extremt hög grad av volymetrisk noggrannhet enl USP standarder för dina pipetteringsbehov. Hirschmann™ Klass A volumetriska pipetter med bärnstensfärgad gradering är tillverkade av klar AR-Glas™ .
  • Enl. till USP
  • Ett märke
  • Med daterad partiidentifikation
Specifikationer
Klass A
Material Soda Lime Glas
Graderad Ja
Graduation Färg Brun
Kvantitet 6/Pk.
Tolerans 0.02 mL
Volym (metrisk) 10 mL
Längd (metrisk) 440 mm
Typ Mätpipett