Läs mer
BRAND™ BLAUBRAND™ Klass AS AR-Glass Volumetrisk bulbpipett med USP Certifikat
Produktkod. 11383854 Handla allt Brand Produkter
Change view
Volym (metrisk):
5 mL
6 mL
8 mL
10 mL
30 mL
50 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) unitSize
11383854 8 mL Paket med 6
15108264 10 mL Paket med 6
15148264 30 mL Paket med 6
15168264 50 mL Paket med 6
15143078 6 mL Paket med 6
15118264 5 mL Paket med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 11383854 Leverantör BRAND™ Leverantörsnummer 29710
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kalibrerad för att leverera (TD, Ex). BRAND™ BLAUBRAND™ Klass AS AR-Glass Volumetrisk bulbpipett med USP Certifikat ger en väntetid på endast 5 sekunder.
  • Volumetriska pipetter, klass AS , Soda-lime glas, 1 märkning, blå gradering
  • Blaubrand™. DIN EN ISO 648
  • DE-M märkning. Med batchnummer
  • Gradering och inskriptioner i starkt kontrasterande blå emalj
  • Kalibrerad för att leverera (EX )
  • Alla Blaubrand™ volumetriska pipetter levereras med batchnummer och ett batchcertifikat per tillverkarens ytterförpackning (upp till 2ml: 12 cylindrar, över 2 ml: 6 cylindrar per förpackning)
  • Finns även med individuellt certifikat eller DAkkS (tidigare DKD) kalibreringscertifikat
  • Volym: 8ml
  • Tolerans: 0,02± ml
  • Total längd: 440± 10 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Kalibrerad Ja
Certifikat och efterlevnad DIN EN ISO 648
Klass AS
Material AR-GLAS
Graderad Ja
Graduation Färg Blått
Typ av examen DE-M Märkning
Kvantitet 6-pack
Volym (metrisk) 8 mL
Typ Volumetrisk bulbpipett