Läs mer
BRAND™ BLAUBRAND™ Klass AS AR-Glass Volumetrisk bulbpipett med USP Certifikat
Handla allt Brand ProdukterBeskrivning
- AR-GLAS™ konstruktion enligt DIN EN ISO 648
- Kalibrerad för att leverera (TD, Ex)
- Klass AS , DE-M-märkning
- Väntetid 5 sekunder
- Inkluderar USP batchcertifikat.
- På begäran finns även med USP individuellt certifikat.
Specifikationer
Specifikationer
| Noggrannhet | ±0,01 ml USP |
| Kalibrerad | Ja |
| Kalibrering | Att leverera |
| Certifikat och efterlevnad | DIN EN ISO 648 |
| Klass | AS |
| Material | AR-GLAS |
| Graderad | Ja |
| Typ av examen | DE-märkning |
| Kvantitet | 6-pack |
| Färg | Vitt |
| Visa mer |