Läs mer
BRAND™ BLAUBRAND™ Klass AS AR-Glass Volumetrisk bulbpipett med USP Certifikat
Produktkod. p-8003642 Handla allt Brand Produkter
Volym (metrisk):
5 mL
6 mL
8 mL
10 mL
30 mL
50 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Produktkod. 15108264
Brand: BRAND™ 30612
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kalibrerad för att leverera (TD, Ex). BRAND™ BLAUBRAND™ Klass AS AR-Glass Volumetrisk bulbpipett med USP Certifikat ger en väntetid på endast 5 sekunder.
  • AR-GLAS™ konstruktion enligt DIN EN ISO 648
  • Kalibrerad för att leverera (TD, Ex)
  • Klass AS , DE-M-märkning
  • Väntetid 5 sekunder
  • Inkluderar USP batchcertifikat.
  • På begäran finns även med USP individuellt certifikat.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Noggrannhet ±0,02 ml USP
Kalibrerad Ja
Kalibrering Att leverera
Certifikat och efterlevnad DIN EN ISO 648
Klass AS
Material AR-GLAS
Graderad Ja
Typ av examen DE-märkning
Kvantitet 6-pack
Färg Rött
Volym (metrisk) 10 mL
Längd (metrisk) 440 mm
Typ Volumetrisk bulbpipett