Beskrivning
- Tillverkad av AR-GLAS™ Soda-lime glas.
- DIN EN ISO 648. Kalibrerad för att leverera (TD, Ex).
- Väntetid 5 sekunder.
- Levereras med batchnummer och ett batchcertifikat per förpackningsenhet av tillverkaren.
- På begäran även tillgänglig med individuellt certifikat, USP Individuellt intyg eller DAkkS kalibreringscertifikat.
Specifikationer
Specifikationer
| Kalibrering | Att leverera |
| Certifikat och efterlevnad | DIN EN ISO 648, DIN 12691 |
| Klass | AS |
| Material | AR-GLAS, Soda Lime Glas |
| Graderad | Ja |
| Graduation Färg | Bärnsten |
| Typ av examen | DE-M Märkning |
| Kvantitet | 6-pack |
| Tolerans | 0.05 mL |
| Färg | Rött |
| Visa mer |