Läs mer
Brand™ Blaubrand™ Eterna™ Klass AS Glödlampa pipetter
Produktkod. 11883950 Handla allt Brand Produkter
Change view
Volym (metrisk):
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
Tolerans:
0.008 mL
0.010 mL
0.015 mL
0.02 mL
0.03 mL
0.05 mL
Färg:
Blått
Orange
Rött
Vitt
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 6
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Tolerans Färg unitSize
11883950 10 mL 0.02 mL Rött Paket med 6
11823980 1 mL 0.008 mL Blått Paket med 12
11853980 25 mL 0.03 mL Blått Paket med 6
11834160 2 mL 0.010 mL Orange Paket med 12
11863980 50 mL 0.05 mL Rött Paket med 6
11833980 5 mL 0.015 mL Vitt Paket med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 11883950 Leverantör Brand™ Leverantörsnummer 30512
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    711.85 SEK
    584.95 SEK / Paket med 6
    Save 126.90 SEK
    17% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av AR-GLAS™ Soda-lime glas och uppfyller DIN EN ISO 648 standarder. BRAND™ Blaubrand™ Eterna™ Klass AS Bulb Pipets levereras med batchnummer och ett batchcertifikat per förpackningsenhet av tillverkaren. USP Individuellt intyg eller DAkkS kalibreringscertifikat tillgängligt på begäran.
  • Tillverkad av AR-GLAS™ Soda-lime glas.
  • DIN EN ISO 648. Kalibrerad för att leverera (TD, Ex).
  • Väntetid 5 sekunder.
  • Levereras med batchnummer och ett batchcertifikat per förpackningsenhet av tillverkaren.
  • På begäran även tillgänglig med individuellt certifikat, USP Individuellt intyg eller DAkkS kalibreringscertifikat.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kalibrering Att leverera
Certifikat och efterlevnad DIN EN ISO 648, DIN 12691
Klass AS
Material AR-GLAS, Soda Lime Glas
Graderad Ja
Graduation Färg Bärnsten
Typ av examen DE-M Märkning
Kvantitet 6-pack
Tolerans 0.02 mL
Färg Rött
Volym (metrisk) 10 mL
Typ Volumetrisk bulbpipett