Läs mer
Brand™ Klass B högformade mätcylindrar med präglad skala
Produktkod. 10130091 Handla allt Brand Produkter
Examen:
0.2 mL
0.5 mL
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
20 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 5
Varje
Produktkod. 10130091
Brand: Brand™ 35048
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av högklar polypropen och uppfyller DIN 12681 och ISO 6706. BRAND™ Klass B högformade mätcylindrar med präglad skala kan motstå exponering upp till 80 °C utan att orsaka permanent överskridande felgränser. Präglad skala försämras inte vid autoklavering. Sexkantig bas ger stabilitet och förhindrar oavsiktlig tippning. Inbyggd pip minskar spill.
  • Tillverkad av högklar polypropen.
  • Klass B
  • Uppfyller DIN 12681 och ISO 6706.
  • Kalibrerad för att innehålla (TC, In).
  • Exponering upp till 80 °C kommer inte att orsaka permanent överskridande felgränser.
  • Präglad skala försämras inte vid autoklavering.
  • Sexkantig bas ger stabilitet och förhindrar oavsiktlig tippning.
  • Inbyggd pip minskar spill.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Klass B
Examen 2 mL
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Gräns för fel ±2 ml
Max. Temperatur 80 °C
Indelning 2mL
Form Rund
Bastyp Hexagonal
Höjd (metrisk) 315 mm
Typ Graderad mätcylinder