Läs mer
Brand™ Klass B högformade mätcylindrar med präglad skala
Produktkod. 10281831 Handla allt Brand Produkter
Examen:
0.2 mL
0.5 mL
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
20 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 5
Varje
Produktkod. 10281831
Brand: Brand™ 35020
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Tillverkad av högklar polypropen och uppfyller DIN 12681 och ISO 6706. BRAND™ Klass B högformade mätcylindrar med präglad skala kan motstå exponering upp till 80 °C utan att orsaka permanent överskridande felgränser. Präglad skala försämras inte vid autoklavering. Sexkantig bas ger stabilitet och förhindrar oavsiktlig tippning. Inbyggd pip minskar spill.
  • Tillverkad av högklar polypropen.
  • Klass B
  • Uppfyller DIN 12681 och ISO 6706.
  • Kalibrerad för att innehålla (TC, In).
  • Exponering upp till 80 °C kommer inte att orsaka permanent överskridande felgränser.
  • Präglad skala försämras inte vid autoklavering.
  • Sexkantig bas ger stabilitet och förhindrar oavsiktlig tippning.
  • Inbyggd pip minskar spill.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Klass B
Kvantitet 10 förpackning
Examen 0.5 mL
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Gräns för fel ±0,5 ml
Max. Temperatur 80 °C
Indelning 0.5mL
Form Rund
Bastyp Hexagonal
Höjd (metrisk) 170 mm
Typ Graderad mätcylinder
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado