Läs mer
Brand™ Klass B högformade mätcylindrar med präglad skala
Handla allt Brand Produkter
Examen:
0.2 mL
0.5 mL
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
20 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 5
Varje
Beskrivning
- Tillverkad av högklar polypropen.
- Klass B
- Uppfyller DIN 12681 och ISO 6706.
- Kalibrerad för att innehålla (TC, In).
- Exponering upp till 80 °C kommer inte att orsaka permanent överskridande felgränser.
- Präglad skala försämras inte vid autoklavering.
- Sexkantig bas ger stabilitet och förhindrar oavsiktlig tippning.
- Inbyggd pip minskar spill.
Specifikationer
Specifikationer
| Klass | B |
| Examen | 20 mL |
| Gräns för fel | ±20 ml |
| Max. Temperatur | 80 °C |
| Indelning | 20mL |
| Form | Rund |
| Bastyp | Hexagonal |
| Höjd (metrisk) | 535 mm |
| Typ | Graderad mätcylinder |