Läs mer
BRAND™ Klass AS BLAUBRAND™ Utexaminerad pipett
Produktkod. 10657561 Handla allt Brand Produkter
Examen:
0.02 mL
0.1 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Produktkod. 10657561
Brand: BRAND™ 27309
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Klass AS BLAUBRAND™ Graduated Pipette är typ 3 och har noll på toppen.
  • AR-GLAS™
  • Typ 3 (noll överst)
  • Kalibrerad för att leverera (TD, Ex)
  • Väntetid 5 sekunder
  • Levereras med batchnummer och bifogat ett batchcertifikat per förpackningsenhet av tillverkaren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Noggrannhet ±0,01 ml
Aspiratorplugg Ja
Certifikat och efterlevnad DIN EN ISO 835
Klass AS
Beskrivning TD, ex
Material AR-GLAS
Examen 0.02 mL
Volym (metrisk) 2 mL