Läs mer
Hirschmann™ AR™ Glasvolumetriska pipetter, klass AS
Produktkod. 11710794
Change view
Volym (metrisk):
1 mL
2 mL
2.5 mL
3 mL
5 mL
10 mL
15 mL
20 mL
25 mL
50 mL
100 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 6
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Förpackningsstorlek
11710794 5 mL Paket med 6
11770784 1 mL Paket med 12
11780784 2 mL Paket med 12
11790784 2.5 mL Paket med 6
11700794 3 mL Paket med 6
11720794 10 mL Paket med 6
11770804 15 mL Paket med 6
11780804 20 mL Paket med 6
11790804 25 mL -
11700814 50 mL Paket med 6
11710814 100 mL Paket med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Produktkod. 11710794 Leverantör Hirschmann™ Leverantörsnummer 1341155
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    708.00 SEK
    571.97 SEK / Paket med 6
    Save 136.03 SEK
    19% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ger en extremt hög grad av volymetrisk noggrannhet för dina pipetteringsbehov. Hirschmann Instruments™ AR™ Glasvolumetriska pipetter, klass AS kom med blå examen.
  • Enl. till DIN EN ISO 648
  • Ett märke, blå examen
  • Överensstämmelse certifierad, med daterad partiidentifikation
Specifikationer
Klass AS
Material AR-GLAS
Graderad Ja
Graduation Färg Blått
Kvantitet 6/Pk.
Tolerans 0.015 mL
Volym (metrisk) 5 mL
Längd (metrisk) 410 mm
Typ Volumetrisk pipett